Principaux documents
CN0602001
Millipore
PP PLEAT CART 0.6UM 20C-0
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polypropylene
Dimension de pores
0.6 μm nominal pore size
0.6 μm pore size
Code de la cartouche
Code 0 (2-222; O-rings)
Description générale
Device Configuration: Cartridge