Principaux documents
CM06100
Millipore
Cogent® M1 100V
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Entrée CA/CC
100 V, 50 - 60 Hz
Matériaux
316L stainless steel (wetted materials)
EPDM rubber (wetted materials)
Santoprene® plastic (wetted materials)
epoxy (medical grade; wetted materials)
silicone (wetted materials)
Fabricant/nom de marque
Cogent®
Paramètres
300 mL min. working volume
4-50 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (72 psi)
Hauteur
114 cm (45 in.)
Largeur
76 cm (30 in.)
Profondeur
51 cm (20 in.)
Poids
78 kg (172 lb)
Caractéristiques et avantages
Surface Finish, Exterior: Electropolished; Ra ≤1.3 µm (50 µin)
Surface Finish, Wetted: Electropolished; Ra ≤0.6 µm (25 µin)
Composants
Pellicon® Mini cassette holder
10 L tank with integrated mixer
Auto TMP control
Weigh scale
Feed pump
Torque wrench
Piping
Valves
Informations légales
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Santoprene is a registered trademark of Monsanto Co.
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec