Documents
CHGE72HS3
Millipore
Cartouche Millipore Express® SHC High Area
cartridge nominal length 20 in. (50 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
Matériaux
polypropylene support
silicone seal
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤112.8 mL/min air diffusion at 2.75 bar (40 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
20 in.
Largeur
2.8 in.
Longueur nominale des cartouches
20 in. (50 cm)
Diam. du filtre
2.7 in. (6.9 cm)
filter filtration area
2.0 m2
Taille du filtre
20 in.
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHC High Area
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Point de bulle
≥4000 mbar (58 psig), air with water
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Les filtres Millipore Express® SHC sont dotés d'un préfiltre membranaire en polyéthersulfone intégré qui protège la membrane de 0,2 µm des colmatages prématurés et étend la capacité de filtration, vous offrant ainsi des performances de qualité stérilisante avec un débit supérieur. La cartouche de filtration CHGE72HS3 présente une dimension de pores de 0,5/0,2 µm, une surface de filtration de 0 et une configuration de cartouche de Code 7.
Les filtres Millipore Express® SHC vous fournissent une solution unique convenant à tout un éventail de fluides de procédés, minimisant ainsi les efforts de validation et simplifiant l'inventaire des filtres et les besoins de stockage. Avec les filtres Millipore Express® SHC, vous augmentez votre productivité, réduisez la durée des cycles et abaissez vos coûts.
Application
  • Additifs pour milieux de culture
  • Protection de colonnes
  • Flux de protéines concentrées
  • Récolte de cellules (après clarification)
  • Agents caustiques / ajusteurs de pH
  • Tampons
  • Solution de nettoyage en place (NEP)
Caractéristiques et avantages
  • Membranes en PES hydrophile à haute capacité et à haut débit
  • Performances de qualité stérilisante validées
  • Mouillage et tests d'intégrité faciles
  • Rendement supérieur pour les fluides très colmatants, y compris les milieux de culture et les solutions contenant des protéines
  • Capacité accrue pour une meilleure rentabilité et une plus grande efficacité des procédés
  • Compatibilité chimique étendue sur une large plage de pH (1-14) — compatible avec les agents caustiques
Conditionnement
Double sachet à ouverture facile.
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation : 5 cycles d'autoclave de 60 min à 126 °C ou 5 cycles de stérilisation en place (SEP) à co-courant de 30 min à 135 °C
Ce produit a été fabriqué avec une membrane Millipore Express® qui répond aux critères d'un filtre "ne relarguant pas de fibres" tels qu'ils sont définis dans le Code of Federal Regulations 21 CFR 210.3 (b) (6).
Remarque sur l'analyse
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 40 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT < 500 ppb, conformément au chapitre 643 de l'USP, et une conductivité < 1,3 µS/cm à 25 °C, conformément au chapitre 645 de l'USP.
Rétention bactérienne : Les échantillons ont retenu de manière quantitative une concentration test minimale de 1 × 107 UFC/cm2 de Brevundimonas diminuta, selon la méthode ASTM® F838.
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : bioprocédés
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : se reporter aux instructions de mouillage des filtres avec membrane MILLIPORE EXPRESS® figurant dans le mode d'emploi
  • Stockage : se reporter au mode d'emploi des filtres avec membrane MILLIPORE EXPRESS®
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany