Principaux documents
CDRM6HN05
Millipore
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/4 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Synonyme(s) :
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
5 EA
1 936,00 €
1 936,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Changer de vue
5 EA
1 936,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
eCl@ss :
32010310
1 936,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025Détails
Matériaux
316 stainless steel spring(s) (electropolished)
polyethersulfone membrane (for vent)
polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
polysulfone housing (outer, sterility chamber)
polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF)
silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Lynx®
Paramètres
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure)
2-40 °C operating temperature (36-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Hauteur
13.7 cm (5.4 in.)
Longueur
25.7 cm (10.1 in.)
Largeur
8.4 cm (3.3 in.)
Raccords
3/4 in. inlet hose barb
Application
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.