Documents
CDFC02203
Milli-Q
Cartouche au charbon Super-C
For use with Super-Q® systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Niveau de qualité
Caractéristiques
Super-C Carbon Cartridge for organics removal
Conditionnement
pkg of 3 units
Longueur
55 cm (22 in.)
Compatibilité
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche de charbon Super-C, une cartouche de filtration au charbon actif synthétique, élimine efficacement les particules et contaminants organiques de l'eau purifiée grâce à un charbon unique compacté à sec.
Application
La cartouche de charbon Super-C s'utilise avec le système Super-Q® pour élimine les traces de contaminants organiques de l'eau.
Caractéristiques et avantages
  • Longueur : 22'' (56 cm).
  • Les cartouches produisent de manière uniforme une qualité d'eau ultrapure dont les caractéristiques dépassent les exigences des normes ASTM, CAP et CLSI concernant l'eau de Type I.
Informations légales
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany