Principaux documents
CC176
Sigma-Aldrich
Kit d'hydrogel dECM pour la peau
1 KIT
342,00 €
342,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
342,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.75
342,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
Porcine
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le microenvironnement cellulaire affecte directement et indirectement le comportement cellulaire par des voies biophysiques et biochimiques. Le microenvironnement est composé de protéines de la matrice extracellulaire (MEC), d'autres cellules environnantes, de cytokines, de facteurs de croissance, d'hormones et d'autres agents bioactifs, ainsi que de propriétés mécaniques à l'échelle nanométrique ou microscopique, telles que la tension/rigidité physique. La décellularisation est le procédé utilisé en ingénierie biomédicale pour isoler la matrice extracellulaire (MEC) native d'un tissu de ses cellules habitantes, laissant un échafaudage de matrice extracellulaire du tissu original, qui peut être utilisé en culture cellulaire et en régénération de tissus. Comparés à d'autres extraits de membrane basale dérivés de tumeurs (Matrigel@), ces supports d'hydrogel dECM Gel peuvent fournir un environnement plus physiologique avec des taux de croissance plus élevés pour les cellules sans utilisation de facteurs de croissance exogènes. Nos kits d'hydrogels dECM Gel spécifiques aux tissus sont une série de solutions de protéines de matrice extracellulaire (ECM) décellularisées natives, dérivées d'une variété d'organes porcins non malades (os, cœur, foie, rein, intestin, peau et poumon). Ces hydrogels peuvent être utilisés comme revêtements de MEC 2D traditionnels ou comme hydrogels pour encapsuler des cellules dans des applications de culture cellulaire 3D.
Application
pH : 2,0 à 3,0Gélification : forme un gelBiocompatibilité : 90 % de viabilité cellulaireStérilité : aucun champignon ou bactérie n'a été détectéMycoplasmes : négatifPRRS, PRV : négatif
Caractéristiques et avantages
Support de matrice extracellulaire de peau décellularisé pour les applications traditionnelles de culture cellulaire 2D et 3D.
Stockage et stabilité
Conserver tous les composants du kit d'hydrogel dECM Gel à une température comprise entre 2 et 8 °C (ne pas congeler).
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Comparison of decellularized extracellular matrix (dECM) hydrogels to Matrigel® matrices for predictive 3D cell culture models
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Does pH of the final hydrogel after adding component A, component B and cell suspension is 2.0 - 3.0? If yes, what is the best solution to adjust pH to 6.8 -7.4?
    1 answer
    1. Upon addition of Component A and Component B, the final pH should be approximately 7.4.
      Helpful?
  2. How much material is one Kit?
    1 answer
    1. The components of this kit are listed on the Product Datasheet, which can be found in the 'DOCUMENTATION' section under 'More Documents':
      Skin ECM Solution (CS226373): Qt. 2 (0.3 mL)
      Component A (CS226431): Qt. 1 (1 mL)
      Component B (CS226430): Qt. 1 (1 mL)