CBL87
Anti-Endothelin Antibody, CT, clone 3G10
clone 3G10, Chemicon®, from rat
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3G10, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EDN1(1906)
Spécificité
Immunogène
Application
Suitable for immunocytochemistry on frozen sections
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Expressed in lung, placental stem villi vessels and in cultured placental vascular smooth muscle cells
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable