CBL440
Anti-c-Fos Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Synonyme(s) :
G0/G1 Switch Regulatory Protein 7
421,00 €
Date d'expédition estimée le21 février 2025Détails
About This Item
421,00 €
Date d'expédition estimée le21 février 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-c-Fos Antibody, Chemicon®, from sheep
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOS(2353)
Spécificité
KNOWN SPECIES CROSS REACTIVITY: Known to cross-react with rat
Immunogène
Application
Immunocytochemistry: CBL 440 has been used in immunocytochemistry of vibratome sections of rat brains following either surgical damage to one of the hemispheres (where CBL 440 detects c-fos and c-fos related proteins in the nuclei of neurons in the damaged hemisphere) or kainic acid treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable