CBL415P
Anti-Thy-1 Antibody, clone F15-42-1, Phycoerythrin conjugated
clone F15-42-1, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD90
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
PE
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
F15-42-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THY1(7070)
Spécificité
Application
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Studies of renal corticol fibroblasts in progressive renal disease
Epitope is resistant to trypsin treatment used to release adherent cells from surfaces. Antibody not tested in fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.