CBL1512F
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42, FITC conjugated
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
CD11b
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
OX-42, monoclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Itgam(25021)
Catégories apparentées
Spécificité
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line.
Application
Immunohistochemical studies of rat fresh frozen tissue sections following either periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixation, or acetone. Works on very lightly PFA fixed, frozen tissues. (perfusion only 4% PFA 10-15′ no post-fix).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Liaison
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable