CA1026
Anti-Wilm′s Tumor Protein Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-WT-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WT1(7490)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (see comments)
Paraffin Sections (1:100, heat pre-treatment required)
Immunoprecipitation (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Wilm′s tumor tissue
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable