BRZMBRPVC
Microbioréacteur Mobius® Breez 2 ml
PVC Tubing, Qty 1
Synonyme(s) :
Microbioréacteur Mobius® Breez 2 ml, avec tuyau PVC, Qté 1
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Sélectionner une taille de conditionnement
About This Item
+32 2 620 02 27ou
Vous ne pouvez pas acheter cet article en tant qu'utilisateur invité. Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter à .Produits recommandés
Stérilité
γ-irradiated
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume
2 mL
Application
- Thérapie cellulaire (CAR-T, TIL, NK)
Caractéristiques et avantages
Pour le développement de lignées cellulaires sous perfusion, la sélection et l'optimisation des milieux, ainsi que les premières phases de développement de procédés, il est essentiel de pouvoir réaliser de multiples expériences à vitesse élevée. Le système de microbioréacteur Mobius® Breez est conçu pour des expériences de culture cellulaire rapides, offrant une solution simple d'utilisation pour produire des ensembles de données de haute qualité. Il permet d'augmenter la productivité et de réduire les délais de développement.
Autres remarques
L'industrie pharmaceutique et les biotechnologies sont fortement réglementées. Pour vous aider à évoluer dans cet environnement complexe, nous proposons une vaste gamme de services pensés pour vous aider à gagner du temps et réduire les coûts. Tous nos services sont menés à bien par des experts internationaux qui connaissent parfaitement nos équipements grâce à plusieurs décennies d'expérience, afin de vous offrir une tranquillité d'esprit à chaque étape.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Articles
This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.
Contenu apparenté
The Mobius® Breez Microbioreactor is a 2 mL automated single-use perfusion system designed to support gentle, adaptable, and reproducible cell processes.
Mobius® iFlex Bioreactor family offers single-use bioreactors for mammalian cell culturing from development to production.
This page describes the use of a small-scale perfusion bioreactor with integrated microfluidic flow control and sensor technologies to predict large-scale processes.
Learn more on mAB bioreactor production, and the products you need for this step.