AX0441
Reagent Alcohol
94.0-96.0%, 89.0-92.0 % (v/v) ethanol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Alcohol, Reagent, Meets ACS Specifications GR ACS
Qualité
reagent
Niveau de qualité
200
300
Essai
94.0-96.0%
Forme
liquid
Composition
methanol, 3.5-5.5%
iso-propyl alcohol, 4.0-6.0%
Concentration
89.0-92.0 % (v/v) ethanol
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.075% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
clear colorless
APHA: ≤10
Température de transition
flash point 12 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Prior to shipment of unit sizes of Reagent Alcohol over 4L, a letterhead application approved by the Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms (ATF) must be on file with EMD Chemicals.
Used as the final stage in dehydration for processing tissue especially in electron microscopy.
Conditionnement
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Assay (ethanol): 89.0-92.0% (v/v)
Assay (isopropyl alcohol): 4.0-6.0% (v/v)
Assay (methanol): 3.5-5.5% (v/v)
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.075% max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)