Principaux documents
AQFA04700
Millipore
Filtre membrane en fibres de quartz sans résine liante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en quartz
100 PKG
241,00 €
241,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
100 PKG
241,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
241,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Matériaux
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
430 μm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les filtres en fibres de quartz (type AQFA) sont dépourvus de fibres de verre. Ils conviennent parfaitement au contrôle de la qualité de l'air pour déterminer la concentration en métaux lourds et autres particules.
Application
  • Mesurer la concentration en métaux lourds et de petites quantités de particules
  • Surveillance des particules PM10 selon l'EPA• Surveillance des particules PM2,5
  • Détection de microplastiques
Le filtre membrane en fibres de quartz sans résine liante a été utilisé pour la collecte d'échantillons de particules atmosphériques (PM)[1], de particules totales en suspension (TSP)[2] et d'aérosols atmosphériques.[3]
Hongmei Xu et al.
Environmental science & technology, 51(7), 3759-3766 (2017-03-04)
We present a 3-year time series of lead (Pb) and mercury (Hg) concentrations and isotope signatures in total suspended particulate (TSP) matter and as total gaseous Hg (TGM) in Xi'an, Northwestern China. Mean concentrations of TSP (299 ± 120 μg
Contribution of the Incinerator to the Inorganic Composition of the PM10 Collected in Turin
Conca E, et al.
Atmosphere, 11(4), 400-400 (2020)
E Bontempi et al.
Environmental technology, 31(5), 467-477 (2010-05-20)
Atmospheric aerosol particles have a great impact on the environment and on human health. Routine analysis of the particles usually involves only the mass determination. However, chemical composition and phases provide fundamental information about the particles' origins and can help
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.