AP510S
Sheep Anti-Rabbit IgG Antibody, Cy5 conjugate
from sheep, CY5 conjugate
Synonyme(s) :
Rabbit immunoglobulin G, Rabbit immunoglobulin gamma
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Conjugué
CY5 conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: Performance of this secondary antibody is validated (1.25 µg/mL) by indirect fluorescent labeling of H3K27me3 in NIH/3T3 following a rabbit polyclonal parimary antibody (Cat. No. 07-449) in immunocytochemistry application.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable