Documents
AP4009000
Millipore
Filtre en fibres de verre sans résine liante
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de verre, dimension de pores de 0,7  μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agence
suitable for EPA OTM-45
Description
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
Diam. du filtre
90 mm
Épaisseur
475 μm
Dimension de pores
0.7 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce filtre en fibres de verre sans résine liante peut supporter des températures allant jusqu'à 500 °C sans perdre son intégrité structurelle.
Application
  • Solides totaux en suspension 2540D
  • Essais TCLP selon la méthode 1311 de l'EPA
  • Détermination des matières volatiles en suspension dans les eaux usées et les effluents industriels
  • Analyse des PFAS par la méthode OTM-45
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B Inhalation
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Data and recommended filtration products for OTM-45 Method for Air Monitoring of PFAS Compounds.
Données et produits de filtration recommandés pour la méthode OTM-45 portant sur le contrôle des composés PFAS dans l'air.
Validation of Millex® PES syringe filters in PFAS testing of water samples using EPA method 537.1.
Validation des filtres pour seringue Millex® avec membrane en PES pour l'analyse des PFAS dans des échantillons d'eau selon la méthode EPA 537.1.