Principaux documents
AP2501000
Millipore
Filtre membrane en fibres de verre avec résine liante, dimension de pores de 2,0 μm
Millipore, filter diam. 10 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Synonyme(s) :
Filtre en fibres de verre avec résine liante
100 FILTERS
48,60 €
48,60 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
48,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
48,60 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Description
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 10 mm diameter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diamètre
10 mm
Diam. du filtre
10 mm
Épaisseur
1.2 mm
Dimension de pores
2.0 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Préfiltration pour filtres de 0,9 à 8,0 μm
  • Analyse qualitative
  • Clarification des solutions aqueuses