AP183C
Goat Anti-Rat IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
1.4 mg/mL, Chemicon®
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1.4 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
Monospecific on IEP against whole Mouse Serum.
FLOUROPHORE/PROTEIN RATIO:
A552/A280 = 2.5
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3