AP124B
Goat Anti-Mouse IgG Antibody, biotin-SP conjugate
Chemicon®, from goat
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Western blots using enzyme-conjugated streptavidin: 1:10,000-1:100,000.
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000
Flow cytometry: 1:200-1:1,000
Fluorescence Immunohisto/cytochemistry: 1:200-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label.
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable