Principaux documents
AP1135
Sigma-Aldrich
Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1)
liquid, clone 5F1, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Beta catenin like protein 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5F1, monoclonal
Forme
liquid
Ne contient pas
preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG3
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CTNNBL1(56259)
Description générale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein.
Recognizes the ~65-70 kDa CTNNBL1 protein in HeLa cells and human testes tissue.
This Anti-CTNNBL1 Mouse mAb (5F1) is validated for use in ELISA, Immunoblotting, Immunocytochemistry, Paraffin Sections for the detection of CTNNBL1.
Immunogène
A synthtic polypeptide corresponding to amino acids 210-311 of human rCTNNBL1
NA
Application
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (40 g/ml)
Paraffin Sections (3 g/ml)
Avertissement
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Forme physique
In PBS, pH 7.2
Reconstitution
Following initial, thaw aliquot and freeze (-20°C).
Remarque sur l'analyse
Positive Control
HeLa cells, testes tissue
Autres remarques
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable