Principaux documents
AP112A
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG humaines, conjugué à la phosphatase alcaline
Chemicon®, from goat
1 ML
242,00 €
242,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
242,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
242,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
alkaline phosphatase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Anticorps de chèvre anti-IgG humaine (chaînes H et L) purifié par affinité, conjugué à la phosphatase alcaline
Spécificité
Une électrophorèse révèle que cet anticorps réagit avec les chaînes lourdes de l'IgG humaine ainsi qu'avec les chaînes légères communes à la plupart des immunoglobulines humaines. Aucun anticorps ciblant des protéines sériques autres que des immunoglobulines n'a été détecté, mais il y a un risque de réactivité croisée entre cet anticorps et les immunoglobulines d'autres espèces.
Application
Domaine de recherche
Anticorps secondaires et anticorps de contrôle
Dosages immunoenzymatiques et western blots : dilution du 1/5000e au 1/50000e.
Immunohistochimie : dilution du 1/1000e au 1/2000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Détectez l'IgG humaine avec cet anticorps de chèvre anti-IgG humaine conjugué à la phosphatase alcaline, validé pour une utilisation en test ELISA et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Anticorps secondaires (immunoglobulines entières)
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABN1055
Forme physique
Produit lyophilisé. Tampon = Tris HCl 0,01 M, NaCl 0,25 M (pH 8), avec
15 mg/ml de BSA et 0,05 % d'azoture de sodium.
RECONSTITUTION :
Reconstituer le produit dans de l'eau distillée stérile de façon à atteindre le volume indiqué sur l'étiquette. Effectuer une centrifugation si le produit n'est pas totalement limpide après 1 à 2 heures de repos à température ambiante.
Sérum
Stockage et stabilité
Maintenir le produit lyophilisé entre 2 °C et 8 °C pendant 12 mois maximum. Après reconstitution, le produit reste stable plusieurs semaines entre 2 °C et 8 °C, en solution non diluée. À utiliser dans les 24 heures suivant la dilution. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol (de qualité ACS pour de meilleurs résultats) de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois à -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
ATTENTION :
Produit réservé à la recherche. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Shahbaz Ahmed et al.
Frontiers in immunology, 12, 765211-765211 (2021-12-28)
Saturation suppressor mutagenesis was used to generate thermostable mutants of the SARS-CoV-2 spike receptor-binding domain (RBD). A triple mutant with an increase in thermal melting temperature of ~7°C with respect to the wild-type B.1 RBD and was expressed in high
Eylem Akdur Öztürk et al.
Turkiye parazitolojii dergisi, 45(3), 201-206 (2021-08-05)
The follow-up of patients with cystic echinococcosis (CE) offers the opportunity of evaluating the prognosis of the infection as well as detecting relapse. This study aimed to evaluate the performance of the new multiepitope recombinant peptide (recDipol) antigen in the
Eleana Hatzidaki et al.
International journal of biochemistry and molecular biology, 11(1), 1-10 (2020-03-27)
Although monoclonal antibodies are promising, a truly fully human antibody is yet to be produced. Current human antibodies have the human sequence, but are produced in either transgenic animals or in phages. The aim of this paper was to produce
Eylem Akdur Ozturk et al.
Acta tropica, 225, 106208-106208 (2021-10-24)
The use of serological tests containing multiple immunodominant antigens rather than single antigens have the potential to improve the diagnostic performance in Cystic Echinococcoses (CE) as a complement tool to clear the inconclusive imaging data. Here, we comparatively evaluated the