Principaux documents
AG356
Sigma-Aldrich
P2X3, control peptide for AB5895 and AB5896
100 μG
315,00 €
315,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
315,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.77
315,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
cell based assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
P2X3 control peptide for AB5895 and AB5986.
Application
Antibody blocking (AB5895 and AB5896)
Optimal working concentration must be determined by the end user.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable