ABT47
Anti-Claudin-7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Claudin-7, CLDN-7
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CLDN7(1366)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Claudin-7 in 10 µg of BALB3T3/A31 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
BALB3T3/A31 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable