ABT405
Anti-KIF5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Kinesin heavy chain isoform 5A, Kinesin heavy chain neuron-specific 1, Neuronal kinesin heavy chain, NKHC, KIF5A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIF5A(3798)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected KIF5 in K562 cells.
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected KIF5 in K562 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable