ABT151
Anti-Kinesin-like protein KIFC3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Kinesin-like protein KIFC3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIFC3(3801)
Description générale
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualité
Western Blot Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Kinesin-like protein KIFC3 in 10 µg of ARPE-19 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
ARPE-19 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable