ABS984
Anti-Intersectin-1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
ITSN-1, ITSN1, Intersectin-1, Intersectin1, ITSN 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITSN1(6453)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipiated Intersectin-1 (short and long isoforms) from mouse brain lysate (Martin, N., et al. Mol Pharmacol 70:1643–1653, 2006)
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Intersectin-1 protein in 10 µg of rat brain cytosol.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1