ABS82-AF488
Anti-VEGF Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF, VEGF
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VEGFA(7422)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
The unconjugated antibody (Cat. No. ABS82) is shown to be suitable also for Western blotting and immunohistochemistry (Paraffin) applications.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected VEGF in NIH/3T3 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable