Principaux documents
ABS535
Sigma-Aldrich
Anti-Arginase-1 Antibody
from chicken
Synonyme(s) :
Type 1 Arginase
ARG1
100 μG
415,00 €
415,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
415,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
415,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
guinea pig, human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARG1(383)
mouse ... Arg1(11846)
rat ... Arg1(29221)
Description générale
Arginase-1, the protein encoded by the ARG1 gene, is the enzyme that catalyzes the breakdown of L-arginine into ornithine and urea. ARG1 is a key player in the Urea cycle. There are two distinct isoforms of Arginase, Arginase I and Arginase II. Arginase I (also called the liver type arginase or Type 1 arginase) is a highly expressed cytosolic enzyme in the liver and other tissues, including the brain. Arginase II or kidney-type arginase is also widely expressed at low levels in many tissues but localized to the mitochondria primarily. Interestingly, Arginase 1 has neuroprotective properties. Arginase I is essential for protecting motor neurons from nitric oxide dependent apoptosis that can be induced upon cellular stress or trophic factor removal. By suppressing nitric oxide production, Arginase prevents the formation of peroxynitrite and its subsequent cellular toxicity. Furthermore, Arginase 1 appears to play critical roles throughout the CNS for survival and regeneration of neurons and axons. In cancer, Arginase 1, already a useful marker for hepatocytes is also an excellent marker for hepatocellular cancers.
Immunogène
Full-length recombinant protein corresponding to Rat Arginase-1.
Application
Analyse par immunohistochimie : A representative lot detected Arginase-1 in bronchoalveolar lavage cells (Zimmermann, N., et al. (2003). –
A representative lot detected Arginase-1 in RAW cell lysate (Morris, S., et al. (1998). Am J Physiol Endocrinol Metab 275:E740-E747, 1998).
Domaine de recherche
Signalisation
This Anti-Arginase-1 Antibody is validated for use in Western Blotting and Immunohistochemistry for the detection of Arginase-1.
Qualité
µµ
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 38 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
IgY purified from Yolk
Purified chicken Polyclonal other in buffer containing PBS with 0.05% sodium azide.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Daniella Bianchi-Frias et al.
Molecular cancer research : MCR, 17(1), 321-331 (2018-09-19)
The incidence of prostate cancer is directly linked to age, but age-associated changes that facilitate prostate cancer development and progression are poorly understood. This study investigated age-related changes in the prostate microenvironment for their influence on prostate cancer behavior. Prostate
Tim Tian Y Han et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 9, 642465-642465 (2021-04-06)
Cell-based therapies involving the delivery of adipose-derived stromal cells (ASCs) on decellularized adipose tissue (DAT) scaffolds are a promising approach for soft tissue augmentation and reconstruction. Our lab has recently shown that culturing human ASCs on DAT scaffolds within a
Moaddey Alfarhan et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Polyamine oxidation plays a major role in neurodegenerative diseases. Previous studies from our laboratory demonstrated that spermine oxidase (SMOX, a member of the polyamine oxidase family) inhibition using MDL 72527 reduced neurodegeneration in models of retinal excitotoxicity and diabetic retinopathy.
Jiankun Zang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 616590-616590 (2021-02-23)
Exosomes contribute to cell-cell communications. Emerging evidence has shown that microglial exosomes may play crucial role in regulation of neuronal functions under ischemic conditions. However, the underlying mechanisms of microglia-derived exosome biosynthesis are largely unknown. Herein, we reported that the
Asiyeh Golabchi et al.
Biomaterials, 180, 225-239 (2018-07-28)
The chronic performance of implantable neural electrodes is hindered by inflammatory brain tissue responses, including microglia activation, glial scarring, and neuronal loss. Melatonin (MT) has shown remarkable neuroprotective and neurorestorative effects in treating central nervous system (CNS) injuries and degeneration