ABS502
Anti-LTBP-1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Latent-transforming growth factor beta-binding protein 1, LTBP-1, Transforming growth factor beta-1-binding protein 1, TGF-beta1-BP-1
271,00 €
About This Item
271,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LTBP1(4052)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected LTBP-1 in rat FRC cells (Chen, Q., et al. (2007). JBC. 282(36):26418-26430).
Signaling
Signaling Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected LTBP-1 in 10 µg of human lung tissue lysate using a non-reduced gel.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1