ABS2121
Anti-ALAS-E
from rabbit
Synonyme(s) :
Erythroid-specific 5-aminolevulinate synthase mitochondrial, EC: 2.3.1.37, ALAS-E, 5-aminolevulinic acid synthase 2, Delta-ALA synthase 2, Delta-aminolevulinate synthase 2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALAS2(212)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:10,000-25,000 dilution from a representative lot detected ALAS-E in recombinant hALAS isoforms over expressed in E Coli and HEK293T cells transfected with hALAS2 (Courtesy of Dr. Harry A. Dailey at University of Georgia).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected recombinant ALAS-E.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.