The immunogen corresponds to 15 amino acids from the C terminus half of human UVRAG surrounding phosphoserine 498. While the antibody has been successfully used in mouse during the characterization process, reactivity cannot be guaranteed.
ABS1600
Anti-phospho-UVRAG (Ser498)
from rabbit
Synonyme(s) :
UV radiation resistance-associated gene protein, p63
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer498)
Informations sur le gène
human ... UVRAG(7405)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected phospho-UVRAG (Ser498) in HA-UVRAG+myc-Rheb2+DMSO. (Courtesy of Dr. Do-Hyung Kim at University of Minnesota).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-UVRAG (Ser498) in HEK293 cells transfected with HA-UVRAG+myc-Rheb2+DMSO (vehicle).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
-
bonjour, Can I use this phospho-specific antibody, ABS1600 Sigma-Aldrich Anti-phospho-UVRAG (Ser498), on mouse UVRAG-S497, knowing that the sequence of the peptide are close but not similar. human: GFSGGIPsPDKGHRK; mouse: GFSAGIPsPDKVHRK.