ABN903
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Huntington disease protein, HD protein
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Huntingtin, from rabbit, purified by affinity chromatography
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HTT(3064)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50-250 dilution of this antibody detected Huntingtin in human cerebral cortex and human Huntington′s diseased brain tissues.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash