ABN648
Anti-TRESK Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Potassium channel subfamily K member 18, TWIK-related individual potassium channel, TWIK-related spinal cord potassium channel
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Kcnk18(445371)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected TRESK in rat brain cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected TRESK in Rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable