ABN478
Anti-LFG Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Protein lifeguard 2, Fas apoptotic inhibitory molecule 2, Neural membrane protein 35, Transmembrane BAX inhibitor motif-containing protein 2, LFG
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FAIM2(23017)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LFG in 15 µg of EL4 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
EL4 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable