ABN329
Anti-CAPS-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Calcium-dependent secretion activator 1, CADPS1, CAPS-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CADPS(8618)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CAPS-1 in 10 µg/mL of mouse brain membrane tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse brain membrane tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable