ABN2247
Anti-altFUS
Synonyme(s) :
Alt-Fus
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Poids mol.
calculated mol wt 17.74 kDa
observed mol wt ~20 kDa
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FUS(2521)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human brain tissue lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected altFUS in Human brain tissue lysates.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected altFUS in Immunocytochemistry applications (Brunet, M.A., et. al. (2021). EMBO Rep. 22(1); e50640).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable