ABN2242
Anti-Vangl2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Vang-like protein 2 (UniProt: Q9ULK5, also known as Loop-tail protein 1 homolog, Strabismus 1, Van Gogh-like protein 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VANGL2(57216)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Vangl2 in human tonsil and mouse embryonic spinal cord tissue sections.
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Vangl2 in HepG2 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable