ABN1469
Anti-Alpha-2-HS-Glycoprotein
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein, Fetuin-A, Alpha-2 Heremans-Schmid glycoprotein, AHGS
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AHSG(197)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human liver and human bone marrow tissue sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Alpha-2-HS-Glycoprotein in human serum.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité