ABN1464
Anti-GRP-78
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
78 kDa glucose-regulated protein, GRP-78, Endoplasmic reticulum lumenal Ca(2+)-binding protein grp78, Heat shock 70 kDa protein 5, Immunoglobulin heavy chain-binding protein, BiP
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
ground squirrel (based on 100% sequence homology), hamster (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), goat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA5(3309)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected GRP-78 in human cerebellum, human pancreas, human small intestine, and human tonsil tissues.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected GRP-78 in NIH/3T3 cells.
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GRP-78 in 10 µg of A431 cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable