ABF998
Anti-IspH
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Poids mol.
calculated mol wt 34.78 kDa
observed mol wt ~35 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
E. coli
Conditionnement
antibody small pack of 100 μL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Unknown
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bacterial ... ispH(944777)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in E. coli lysates of strain CGSC8074 (positive) with conditional knockdown of IspH.
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected IspH in lysate from E. coli, strain CGSC8074, but not in lysate from E.coli with conditional knockdown of IspH.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected IspH in Western Blotting applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Enzyme Immunoassay Analysis (ELISA): A representative lot detected IspH in ELISA applications (Singh, K., et al. (2021). Nature. 589(7843):597-602).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable