ABF215
Anti-UNC93B1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
UNC93B1 protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UNC93B1(81622)
Description générale
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected UNC93B1 in human heart tissue.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected UNC93B1 in 15 µg of human heart tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human heart tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable