ABF209
Anti-SLAMF2 (CD48 Antibody)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Signaling lymphocytic activation molecule family member 2, CD48, BCM, BLAST1, MEM-102, CD48 antigen, B-lymphocyte activation marker BLAST-1, BCM1 surface antigen, Leukocyte antigen MEM-102, SLAMF
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD48(962)
Description générale
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected SLAMF2 in 15 µg of rat lung tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat lung tissue lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable