ABF207
Anti-TIRP Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
TIR domain-containing adapter molecule 2, TICAM-2, Putative NF-kappa-B-activating protein 502, TRIF-related adapter molecule, Toll-like receptor adaptor protein 3, Toll/interleukin-1 receptor domain-containing protein
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TICAM2(353376)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence Analysis: 20 µg/mL from a representative lot detected TIRP in mouse kidney cells.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TIRP in human, mouse, and rat kidney tissue lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human, mouse, and rat kidney tissue lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable