Principaux documents
ABF1207
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-Syk (Tyr323)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein kinase Syk, Tyr323 phosphorylated, p72-Syk, Tyr323 phosphorylated, p72Syk, Tyr323 phosphorylated, Spleen tyrosine kinase, Tyr323 phosphorylated
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr323)
Informations sur le gène
human ... SYK(6850)
Description générale
La tyrosine-protéine kinase Syk (EC 2.7.10.2 ; UniProt P43405 ; également connue sous le nom de p72-Syk, p72Syk, tyrosine kinase splénique) est codée par le gène SYK (Gene ID 6850) chez l'être humain. La tyrosine kinase splénique (Syk) est une tyrosine kinase non réceptrice fortement exprimée par les cellules hématopoïétiques. Syk joue un rôle crucial non seulement dans la signalisation des récepteurs de l'immunité adaptative, mais aussi dans l'adhérence cellulaire, la reconnaissance de l'immunité innée, la maturation des ostéoclastes, l'activation des plaquettes et le développement vasculaire. Syk adopte une conformation autoinhibée dans son état inactif et est activée par la liaison de motifs d'activation des immunorécepteurs basés sur la tyrosine (ITAM) et la phosphorylation de résidus de tyrosine dans les deux régions de liaison (a.a. 108-160 et 260-370) entre SH1 (a.a. 15-107) et SH2 (a.a. 168-259), et entre SH2 et le domaine kinase (a.a. 371-631). La liaison ITAM initiale déclenche une activation rapide de Syk, tandis que la phosphorylation ultérieure entraîne une activation prolongée. De plus, Syk peut phosphoryler les ITAM et autophosphoryler les tyrosines de sa propre région de liaison, ce qui constitue une boucle de rétroaction positive après l'activation initiale de Syk par les ITAM. Syk assure également la signalisation des récepteurs qui ne contiennent pas d'ITAM, notamment les intégrines et les lectines de type C, en interagissant avec des adaptateurs contenant des ITAM, tels que DAP12 (TYROBP) et la chaîne FcR γ (FcRγ).
Spécificité
Le résidu phosphotyrosine cible correspond à pTyr323 de l'isoforme 1 épissée de Syk humaine et à pTyr300 de l'isoforme 2 épissée de Syk humaine. La séquence entourant la tyrosine cible n'est pas bien conservée dans la Syk de souris et de rat.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une séquence entourant le Tyr323 phosphorylé du Syk humain.
Épitope : pTyr323
Application
Domaine de recherche
Inflammation et immunologie
L'utilisation de cet anticorps polyclonal de lapin anti-phospho-Syk (Tyr323), référence ABF1207, a été validée en western blotting pour la détection de la phosphorylation de la Syk Tyr323.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules Jurkat.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/5 000e de cet anticorps a permis de détecter l'induction de la phosphorylation de Syk Tyr323 dans 10 µg de lysat de cellules Jurkat traitées au peroxyde d'hydrogène.
Description de la cible
Poids réel : ~72/69 kDa. 72,07/69,51 kDa (isoformes humaines de Syk 1/2) (poids déterminés par calcul).
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 07-915
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable