ABF1069
Anti-TOE1 (Ab-86)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Target of EGR1 protein 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOE1(114034)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FLAG-tagged wild-type or mutant TOE1 with D328A, D363A/D373A, or D387A point mutions following their immunoprecipitation by an anti-FLAG antibody (Sperandio, S., et al. (2015). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 112(26):E3392-E3401).
Inflammation & Immunology
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected TOE1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1