ABE81
Anti-NXF1 Antibody
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Nuclear RNA export factor 1, Tip-associated protein, Tip-associating protein, mRNA export factor TAP
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NXF1(10482)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NXF1 on 10 µg of A431 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Remarque sur l'analyse
A431 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1