ABE604
Anti-Bonzo Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
C-X-C chemokine receptor type 6, CXC-R6, CXCR-6, CDw186, G-protein coupled receptor STRL33, G-protein coupled receptor bonzo, CD186, BONZO, STRL33, TYMSTR
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CXCR6(10663)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Bonzo in 15 µg of human spleen tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable