ABE446
Anti-Monomethyl Histone H1 (Lys26) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H1.3, Histone H1c, Histone H1s-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys26)
Informations sur le gène
human ... HIST1H1D(3007)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Dot Blot Specificity Analysis: This antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in in an Absurance Histone H3 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-667) and in an Absurance Histone H2A, H2B, H4 Antibody Specificity Array (Cat. No. 16-665).
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Monomethyl Histone H1 (Lys26) in 10 µg of HeLa acid extract.
Description de la cible
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable