ABE2901
Anti-Dcp2
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
m7GpppN-mRNA hydrolase, EC:3.6.1.62, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 20, Nudix motif 20, mRNA-decapping enzyme 2, hDpc
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCP2(167227)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Dcp2 in Western Blotting applications (Castellanos-Rubio, A., et. al. (2016). Science. 352(6281):91-5; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72; Jiao, X., et. al. (2006). Mol Cell. 24(5):713-22; Li, Y., et. al. (2008). Mol Cell Biol. 28(3):939-48; Song, M.G., et. al. (2010). Mol Cell. 40(3):423-32; Li, Y., et. al. (2012). Mol Cell Biol. 32(6):1164-72).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Dcp2 (NUDT20) in lysate from 293T control knockout cells, but did not react with Dcp2 knockout 293T cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité