ABE1845
Anti-GABPA Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
GA-binding protein alpha chain, GABP subunit alpha, GABPA
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABPA(2551)
mouse ... Gabpa(14390)
Description générale
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GABPA occupancy at the Sod2 promoter region by ChIP using liver chromatin preparation from mice after S. aureus inoculation (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1):41-52).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABPA in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable